ERMBF422D
Cotton seed GMO standard for 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, level 3 (10% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
222,00 $
About This Item
222,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
ERMBF422D
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable