Principaux documents
ERMBF419B
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
1 G
125,00 $
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
125,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Agence
ERM®
Composition
H7-1 sugar beet, 100%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF419B
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3