Principaux documents
ERMBD600
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, vitamins
100 G
871,00 $
871,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
871,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
871,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBD600
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Vitam B12, Vitamin A (all-trans-retinol and 13-cis-retinol), Vitamin A (all-trans-retinol), Vitamin C (total ascorbate), α-Tocopherol
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
ERMBC381
Rye flour