Principaux documents
ERMBC717
Maize (low level zon)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Zearalenone in Maize (low level)
60 G
609,00 $
609,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
60 G
609,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
609,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBC717
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Deoxynivalenol, Nivalenol (NIV), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3