ERMAC060
Aflatoxine G2 solution
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
3.80 μg/g in acetonitrile
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Clé InChI
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
Remarque sur l'analyse
ERMAC060
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard