E009755
Pyridoxine hydrochloride
Synonyme(s) :
PN HCl, Pyridoxol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Pf
214-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clé InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable