Principaux documents
DLW452141
Sigma-Aldrich
Corning® Gentest Microsome Hu Liver Allelic Var 2D6
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gentest is a trademark of Corning, Inc.