Principaux documents
DLW354728
Corning® PureCoat Flask T175 Amine 5pac 5cas
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
room temp
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.