Principaux documents
DLW354620
Corning® BioCoat Plate 96w PDL Wht 5pac 5cas
Synonyme(s) :
plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Taille
6 wells
Adéquation
suitable for (cell culture)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
room temp
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.