D4167
4-(p-Dihexadecylaminostyryl)-N-methylpyridinium iodide
Synonyme(s) :
DiA
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
I.CCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCC)c1ccc(\C=C\C2=CC=[N](C)C=C2)cc1
InChI
1S/C46H79N2.HI/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-40-48(41-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)46-36-34-44(35-37-46)32-33-45-38-42-47(3)43-39-45;/h32-39,42-43H,4-31,40-41H2,1-3H3;1H/b33-32+;
Clé InChI
TXLOTRDAYSHDSG-BQTTXISVSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable