D2953050
Dithranol impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dithranol, anthralin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement