Principaux documents
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
Clé InChI
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)