D0660020
Detomidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)(2,3-dimethylphenyl)methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
medetomidine, dexmedetomidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)