Principaux documents
CRMUPPGO
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-34 °C)
Synonyme(s) :
IP15, ASTM D97, Pt 15(-34 °C)Pour Point Standard
250 ML
803,00 $
803,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
803,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
803,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
pb
141-462 °C
Application(s)
petroleum
Format
mixture
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C