Principaux documents
CRM702
Supelco
Anions - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
50 G
288,00 $
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
288,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM702-050
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable