C2174002
Cilazapril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl (1S,9S)-9-[[(1S)-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino]-10-oxooctahydro-6H-pyridazino[1,2a][1,2]diazepine-1-carboxylate
204,00 $
About This Item
204,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cilazapril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable