BP616
Estropipate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
estropipate
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Clé InChI
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable