BP423
Phytoménadione
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Vitamine K1, 2-méthyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, Phylloquinone, Vitamine K1(20)
352,00 $
About This Item
352,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phytomenadione
Forme
viscous liquid (Clear)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Clé InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable