BP339
Triamcinolone acetonide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9α-Fluoro-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,17-acetonide, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide
369,00 $
About This Item
369,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triamcinolone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Clé InChI
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable