BP212
Levamisole hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (−)-Tetramisole hydrochloride, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo(2,1-b)thiazole, S(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
levamisole
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
230-233 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
Clé InChI
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)