Principaux documents
BCR646
Freshwater sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
40 G
724,00 $
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 G
724,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
724,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR646
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable