Principaux documents
BCR549
Acétone-2,4-dinitrophénylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Beilstein:
960878
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.02
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Pf
126-128 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR549
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable