Principaux documents
BCR425
Nimonic 75 for creep testing
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Nickel-chromium-iron alloy
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditionnement
1 bar; diameter = 14 mm; length = 500 mm
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR425
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable