B0070000
Bacampicillin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bacampicillin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H27N3O7S.ClH/c1-5-29-20(28)31-11(2)30-19(27)15-21(3,4)32-18-14(17(26)24(15)18)23-16(25)13(22)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11,13-15,18H,5,22H2,1-4H3,(H,23,25);1H/t11?,13-,14-,15+,18-;/m1./s1
Clé InChI
IWVTXAGTHUECPN-ANBBSHPLSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)