Principaux documents
ARK2180
SAFC
Belapectin (GR-MD-02)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Belapectin (GR-MD-02)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable