Principaux documents
ARK2091
SAFC
Clomipramine hydrochloride
BP, EP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23ClN2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51292917
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Agence
BP
EP
USP
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable