Principaux documents
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Doxylamine Succinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22N2O · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51313431
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[N+H](CCOC(C)(c2ncccc2)c1ccccc1)(C)C.[O-]C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable