Principaux documents
99387
Supelco
Lithium ionophore IV
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide, ETH 2137, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide
50 MG
2 420,00 $
2 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
2 420,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H66N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.93
Beilstein:
6455135
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
2 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
liquid
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
Clé InChI
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Forme physique
50 mg in 0.5 mL heptane
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup