Principaux documents
96687
Supelco
Galvanizing Alloy
manufactured by MBH Analytical Ltd (41X GLV4)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Matériaux
disks
Qualité
analytical standard
Technique(s)
XRF: suitable
Diam. × H
50 mm × 20 mm , dimensions are approximate
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
Values of analytes vary lot to lot.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available