94454
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-(Methyl-d3-nitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanol, NNAL-Methyl-d3
977,00 $
About This Item
977,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Adéquation
corresponds for LC-MS
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Clé InChI
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable