939013
Copper(I) iodide ChemBeads
Synonyme(s) :
Cuprous iodide
117,00 $
About This Item
117,00 $
Description
Inorganic Salt
Niveau de qualité
Forme
solid
Composition
loading of base, 14-16 wt. %
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
Chaîne SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
For general uses, product is also available in powdered form 205540
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable