Key Documents
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Synonyme(s) :
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C189H154O56
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3321.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Pureté
≥98.0% (TLC)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Autres remarques
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)