Principaux documents
93521
Sigma-Aldrich
Bis[tris(3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
technical, ≥90% (AAS)
Synonyme(s) :
Bis[tris(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C96H48Cl2F102P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3378.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
technical
Essai
≥90% (AAS)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
140-145 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc4cccc(c4)P(c5cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c5)c6cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6
InChI
1S/2C48H24F51P.2ClH.Pd/c2*49-25(50,28(55,56)31(61,62)34(67,68)37(73,74)40(79,80)43(85,86)46(91,92)93)13-10-19-4-1-7-22(16-19)100(23-8-2-5-20(17-23)11-14-26(51,52)29(57,58)32(63,64)35(69,70)38(75,76)41(81,82)44(87,88)47(94,95)96)24-9-3-6-21(18-24)12-15-27(53,54)30(59,60)33(65,66)36(71,72)39(77,78)42(83,84)45(89,90)48(97,98)99;;;/h2*1-9,16-18H,10-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
HIDVEVKTXQUVSJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for Stille and Suzuki couplings in "Fluorous Biphase Systems" (FBS)
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Perfluoro-tagged Pd complexes for palladium-catalyzed Suzuki couplings in a fluorous biphasic system.[1]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)