Principaux documents
93045
Sigma-Aldrich
Fluorotriphenylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Triphenylfluorosilane, Triphenylsilyl fluoride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3SiF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.40
Beilstein:
2941368
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N