Principaux documents
92075
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triisopropylbenzene
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H3[CH(CH3)2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Beilstein:
1862750
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
pb
232-236 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
Clé InChI
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Selvedin Telalović et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(7), 2077-2088 (2011-01-25)
Bimetallic three-dimensional amorphous mesoporous materials, Al-Zr-TUD-1 materials, were synthesised by using a surfactant-free, one-pot procedure employing triethanolamine (TEA) as a complexing reagent. The amount of aluminium and zirconium was varied in order to study the effect of these metals on