Principaux documents
91882
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate disodium salt
for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
Disodium 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H4F3Na2O6P
Poids moléculaire :
354.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥90% (HPCE)
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescence
λex 410 nm; λem 503 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 (alkaline phosphatase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Application
suitable as fluorogenic substrate for alkaline phosphatase