Documents
91746
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Triflate de triisopropylsilyl
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.42
Numéro Beilstein :
3591541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (T)
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
45-46 °C/0.03 mmHg
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Réactif pour l′introduction douce de groupements TIPS; Review
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)