Principaux documents
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
Synonyme(s) :
Tetraacetyl methyl glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.33
Numéro MDL:
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
Clé InChI
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable