Principaux documents
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15N3 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.59
Beilstein:
5287631
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (AT)
Pf
288 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
Clé InChI
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.