Documents
90430
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.55
Numéro Beilstein :
632509
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
78-82 °C (lit.)
78-82 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
Clé InChI
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Versatile building block for the synthesis of crown ethers, cryptands, and analogues
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
G.W. Gokel et al.
Macrocyclic Polyether Synthesis (1982)