89983
Benzyl isothiocyanate
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzyl mustard oil, Isothiocyanotaomethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.602-1.605
pb
242-243 °C (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F
Point d'éclair (°C)
106 °C