89947
Triadimenol-(4-chlorophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy-d4)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Triadimenol-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C([2H])C([2H])=C(OC(N2N=CN=C2)C(C(C)(C)C)O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
Clé InChI
BAZVSMNPJJMILC-UGWFXTGHSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable