89630
p-Toluidine
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
Synonyme(s) :
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Qualité
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W
Limite d'explosivité
6.6 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
41-46 °C (lit.)
42-45 °C
Solubilité
ethanol: 1 g/10 mL (Hot)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?