89532
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Qualité
for the detection of H2O2 and ether peroxides
Composition
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Densité
1.32 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter