89505
mono-Benzyl phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(phenylmethyl) ester, Phthalic acid monobenzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Pf
103-108 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C1=C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
Clé InChI
XIKIUQUXDNHBFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- River water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?