Documents
89017
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetic acid
technical, ≥94.0% (T)
Synonyme(s) :
3-Thienylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro Beilstein :
113622
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (T)
Forme
powder
Pf
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
Clé InChI
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Maria M Pérez-Madrigal et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: