Principaux documents
87997
Supelco
Bromure de tétrapentylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
10 G
388,00 $
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
388,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)4]4N(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Beilstein:
3658171
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Qualité
LiChropur
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
100-101 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Tetrapentylammonium bromide is a quaternary ammonium bromide, with pentyl chains and a bromide counter-ion, which is widely used as an ion-pair reagent in analytical applications.[1][2]
Application
Tetrapentylammonium bromide may be used as a standard, to examine the effects of annealing membranes formed by mixture-casting ”Nafion” mainly based on the selectivity, ion-exchange capacity, and mass transport in the membranes.[3] It may also be used as an ion pair reagent in the analysis of antioxidant phenolic compounds in wines, juices using two-dimensional liquid chromatography[1] and sulfonated lignins in agrochemical formulations using one-, two-dimensional liquid chromatography techniques.[2]
Autres remarques
Additif utilisé en chromatographie de paires d′ions[4]; Induit des temps de rétention plus long qu′avec des homologues tetrabutyl[5]
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Comprehensive two-dimensional liquid chromatography in the analysis of antioxidant phenolic compounds in wines and juices
Kivilompolo M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(1), 373-380 (2008)
A.T. Hunter
Journal of Chromatography A, 319, 319-319 (1985)
K. Sagara et al.
Journal of Chromatography A, 328, 289-289 (1985)
One-dimensional and two-dimensional liquid chromatography of sulphonated lignins
Brudin S, et al.
Journal of Chromatography A, 1201(2), 196-201 (2008)
Effects of annealing on mixture-cast membranes of [TM="Nafion"] and quaternary ammonium bromide salts
Thomas JT, et al.
Journal of Membrane Science , 213 (1-2), 55-66 (2003)