87795
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Beilstein:
2324088
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Densité
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
Remplacé(e)(s) par