Key Documents
87263
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.36
Numéro Beilstein :
5367653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (T)
Chaîne SMILES 
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clé InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Remplacé(e)(s) par