87204
1-Phenyltetradecane
analytical standard
Synonyme(s) :
Tetradecylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.481
pb
359 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C20H34/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3
Clé InChI
JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves